Print…
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzyl disulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B21805-100G B21805-500G
SIALB21805-100GEA 83.2 EUR
SIALB21805-100G SIALB21805-500G
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl disulphide
Fórmula: C₁₄H₁₄S₂
Ponto de ebulição: 142…148 °C (0,05 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…67 °C
Densidade: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004783
Número CAS: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 13,03037