Dibenzyl disulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzyl disulphide
L11850.14
L11850.22
L11850.14EA
30.4
EUR
L11850.14
L11850.22
Dibenzyl disulphide ≥98%
Dibenzyl disulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 150-60-7
Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5
Formula Weight: 246.40
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 210-216°/18mm
Beilstein Reference: 1110443
Merck Reference: 14,3013
MDL No.: MFCD00004783
Fórmula:
C₁₄H₁₄S₂ Ponto de ebulição: 210…216 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 67…72 °C Densidade: 1,300 Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004783 Número CAS: 150-60-7 EINECS: 205-764-0 Merck Index: 14,3013 |