Dipentyl sulphide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dipentylsulphane
L04649.06
L04649.14
L04649.06EA
28.9
EUR
L04649.06
L04649.14
Dipentyl sulphide ≥97%
Dipentyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 872-10-6
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Stench
Melting Point: -51°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1698031
MDL No.: MFCD00027275
Fórmula:
C₁₀H₂₂S Ponto de ebulição: 228…230 °C Ponto de Fusão: –51 °C Densidade: 0,840 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00027275 Número CAS: 872-10-6 EINECS: 212-820-8 |