Print…
Dioctadecyl disulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21978.03 B21978.06 B21978.14
B21978.03EA 38 EUR
B21978.03 B21978.06 B21978.14
Dioctadecyl disulphide ≥98%
Dioctadecyl disulphide
Purity: 98% CAS No.: 2500-88-1 Molecular Formula: CH3(CH2)17S-S(CH2)17CH3 Formula Weight: 571.11 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-64° Beilstein Reference: 1715376 MDL No.: MFCD00026687
Fórmula: C₃₆H₇₄S₂
Peso Molecular: 571.12 g/mol
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026687
Número CAS: 2500-88-1
EINECS: 219-702-5