Print…
Dimethyl trisulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W327506-100G-K W327506-1KG-K
SIALW327506-100G-KEA 404 EUR
SIALW327506-100G-K SIALW327506-1KG-K
Dimethyl trisulphide, Sigma-Aldrich®
Dimethyl trisulphide
Fórmula: C₂H₆S₃
Número MDL : MFCD00039808
Número CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III