Print…
Dimethyl trisulphide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
415030050 415030250
ACRO415030050EA 62.5 EUR
ACRO415030050 ACRO415030250
Dimethyl trisulphide 98+%
Dimethyl trisulphide
Fórmula: C₂H₆S₃
Ponto de Fusão: –68 °C
Ponto de Inflamação: 52 °C
Número MDL : MFCD00039808
Número CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %