Print…
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W274615-1KG-K W274615-25KG-K W274615-5KG-K W274615-9KG-K
SIALW274615-1KG-KEA 150 EUR
SIALW274615-1KG-K SIALW274615-25KG-K SIALW274615-5KG-K SIALW274615-9KG-K
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano, Sigma-Aldrich®
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Fórmula: C₂H₆S
Ponto de ebulição: 36,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008562
Número CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204