Print…
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
471577-250ML 471577-25ML
SIAL471577-250MLEA 87.3 EUR
SIAL471577-250ML SIAL471577-25ML
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano, Sigma-Aldrich®
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Fórmula: C₂H₆S
Ponto de ebulição: 36,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008562
Número CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204