Print…
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20833.9160 8.20833.9025
8.20833.9160EA 0 EUR
8.20833.9160 8.20833.9025
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano para síntese, Sigma-Aldrich®
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Fórmula: C₂H₆S
Ponto de ebulição: 36,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008562
Número CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Encomendar
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid