Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DMS
22949.AK
22949.K2
22949.AKEA
46.6
EUR
22949.AK
22949.K2
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano ≥99%
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Purity: 99+%
CAS No.: 75-18-3
Molecular Formula: (CH3)2S
Formula Weight: 62.14
Flash Point: -48°(-54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.845
Refractive Index: 1.4351
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 38°
Merck Reference: 14,6123
UN No.: 1164
MDL No.: MFCD00008562
Fórmula:
C₂H₆S Ponto de ebulição: 38 °C Ponto de Fusão: –83 °C Densidade: 0,845 Ponto de Inflamação: –48 °C (–54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008562 Número CAS: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 14,6123 |