Print…
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 61.5 EUR
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano 99+%, extra puro
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Fórmula: C₂H₆S
Ponto de ebulição: 36,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,846 g/cm³
Ponto de Inflamação: –48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008562
Número CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan