Print…
Disulfureto de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
528013-1L 528013-25ML
SIAL528013-1LEA 103 EUR
SIAL528013-1L SIAL528013-25ML
Disulfureto de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Disulfureto de dimetilo
Fórmula: C₂H₆S₂
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008561
Número CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II