Print…
Disulfureto de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
MQ100
471569-1L 471569-250ML 471569-25ML
SIAL471569-1LEA 110 EUR
SIAL471569-1L SIAL471569-250ML SIAL471569-25ML
Disulfureto de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Disulfureto de dimetilo
Fórmula: C₂H₆S₂
Peso Molecular: 94.2 g/mol
Ponto de ebulição: 110
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008561
Número CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 II