Print…
Disulfureto de dimetilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
8.20791.0005EA 25.8 EUR
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
Disulfureto de dimetilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Disulfureto de dimetilo
Fórmula: C₂H₆S₂
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008561
Número CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 (6.1),II
Encomendar
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 16.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms Methyl disulfide
Hill Formula C2H6S2
Chemical Formula CH3SSCH3