Disulfureto de dimetilo 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
L09679.30
L09679.0B
L09679.30EA
36.3
EUR
L09679.30
L09679.0B
Disulfureto de dimetilo 99
Disulfureto de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 624-92-0
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.5253
Odour: Stench
Melting Point: -85°
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 1730824
UN No.: 2381
MDL No.: MFCD00008561
Fórmula:
C₂H₆S₂ Peso Molecular: 94.2 g/mol Ponto de ebulição: 108…109 °C Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 1.046 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008561 Número CAS: 624-92-0 EINECS: 210-871-0 UN: 2381 ADR: 3 II |