Print…
Disulfureto de dimetilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
165590010 165592500 165590025 165590500
ACRO165590010EA 76.3 EUR
ACRO165590010 ACRO165592500 ACRO165590025 ACRO165590500
Disulfureto de dimetilo 99%
Disulfureto de dimetilo
Fórmula: C₂H₆S₂
Peso Molecular: 94.2 g/mol
Ponto de ebulição: 108…110 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 1.0625 g/cm³
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008561
Número CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % (Methylmercaptan content)