Print…
Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimethyldiselenide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
328502-1G 328502-5G
SIAL328502-1GEA 56.6 EUR
SIAL328502-1G SIAL328502-5G
Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Dimethyl diselenide
Fórmula: C₂H₆Se₂
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008254
Número CAS: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II