Print…
Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
107247-100ML 107247-5ML
SIAL107247-100MLEA 221 EUR
SIAL107247-100ML SIAL107247-5ML
Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl sulphide
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 92 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –104 °C
Densidade: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009270
Número CAS: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03885