Diethyl sulphide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 352-93-2
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3
Formula Weight: 90.19
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Garlic-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1696909
Merck Reference: 14,3854
UN No.: 2375
MDL No.: MFCD00009270
Fórmula:
C₄H₁₀S Ponto de ebulição: 90…92 °C Ponto de Fusão: –104 °C Densidade: 0,835 Ponto de Inflamação: –10 °C (14 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009270 Número CAS: 352-93-2 EINECS: 206-526-9 UN: 2375 ADR: 3,II Merck Index: 14,3854 |