Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W409301-SAMPLE
W409301-1KG
SIALW409301-SAMPLEEA
63.3
EUR
SIALW409301-SAMPLE
SIALW409301-1KG
Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl disulphide
Fórmula:
C₄H₁₀S₂ Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –101,5 °C Densidade: 0,984 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00009266 Número CAS: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...