Diethyl disulphide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-81-6
Molecular Formula: C4H10S2
Formula Weight: 122.25
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1098273
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009266
Fórmula:
C₄H₁₀S₂ Ponto de ebulição: 152…154 °C Ponto de Fusão: –102 °C Densidade: 0,993 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009266 Número CAS: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN: 1993 ADR: 3,III |