Print…
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
51491-100ML 51491-500ML
SIAL51491-100MLEA 86.8 EUR
SIAL51491-100ML SIAL51491-500ML
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₈S
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Número MDL : MFCD00009468
Número CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626