Print…
Dibutyl sulphide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 74 EUR
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Dibutyl sulphide para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₈S
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009468
Número CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3