Dibutyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 544-40-1
Molecular Formula: C8H18S
Formula Weight: 146.30
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1732829
Merck Reference: 14,1590
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009468
Fórmula:
C₈H₁₈S Ponto de ebulição: 188…189 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 0,839 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009468 Número CAS: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 UN: 3334 ADR: 9,III Merck Index: 14,1590 |