Print…
Dibutyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B93989-100ML B93989-25ML
SIALB93989-100MLEA 172 EUR
SIALB93989-100ML SIALB93989-25ML
Dibutyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl disulphide
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009467
Número CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3