Print…
Dibutyl disulphide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 44.8 EUR
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyl disulphide 97%
Dibutyl disulphide
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 229…233 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -94 °C
Densidade: 0,938 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009467
Número CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %