Print…
Dimetilsulfóxido, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 372 EUR
94563-10ML-F 94563-1ML-F
Dimetilsulfóxido, Supelco®
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 18.5
Densidade: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable