Print…
Dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
41639-100ML 41639-500ML
SIAL41639-100MLEA 80.9 EUR
SIAL41639-100ML SIAL41639-500ML
Dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich®
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 18.5
Densidade: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM