Print…
Dimetilsulfóxido, anidro (máx. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83673.230EA 63.2 EUR
83673.230 83673.290
Dimetilsulfóxido, anidro (máx. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Dimetilsulfóxido
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: (CH₃)₂SO
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,5 °C
Densidade: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ALCANCE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 50 ppm