Print…
Dimetilsulfóxido, Wasser_0,01 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
23488.237EA 0 EUR
23488.237 23488.294
Dimetilsulfóxido, Wasser_0,01 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 18.5 °C
Densidade: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ALCANCE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00010 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0100 %