Print…
Dimetilsulfóxido, Wasser_0,025, SeccoSolv® DNA_synthesis_peptides
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ200
1.02931.1000 1.02931.2500
1.02931.1000EA 45.45 EUR
1.02931.1000 1.02931.2500
Dimetilsulfóxido, Wasser_0,025, SeccoSolv® DNA_synthesis_peptides
Dimetilsulfóxido
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 18.5
Densidade: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18.4 °C
Molar Mass 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation concentration 8.0 g/m3 (20 °C)
Viscosity kinematic 2.14 mm2/s