Dimetilsulfóxido 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
A13280.36
A13280.0C
A13280.0E
A13280.36EA
36.3
EUR
A13280.36
A13280.0C
A13280.0E
Dimetilsulfóxido 99
Dimetilsulfóxido
Purity: 99+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Fórmula:
(CH₃)₂SO Peso Molecular: 78.14 g/mol Ponto de ebulição: 189 °C Ponto de Fusão: 18.4 °C Densidade: 1.101 Ponto de Inflamação: 87 °C (189 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002089 Número CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 14,3259 |