Dimetilsulfóxido 99,9 HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
22914.K2
22914.0F
22914.M1
22914.K2EA
206
EUR
22914.K2
22914.0F
22914.M1
Dimetilsulfóxido 99,9 HPLC
Dimetilsulfóxido
Purity: 99.9+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: (CH3)2SO
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Fórmula:
(CH₃)₂SO Peso Molecular: 78.14 g/mol Ponto de ebulição: 189 °C Ponto de Fusão: 18.4 °C Densidade: 1.101 Ponto de Inflamação: 87 °C (189 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002089 Número CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 14,3259 |