Print…
Dimetilsulfóxido, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
348440010 348440025 348441000 348445000
348440010.EA 120 EUR
348440010. 348440025. 348441000. 348445000.
Dimetilsulfóxido, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dimetilsulfóxido
Fórmula: (CH₃)₂SO
Peso Molecular: 78.14 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 18.4 °C
Densidade: 1.1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002089
Número CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.70 %