Print…
Monossulfureto de tetrametiltiurama ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17259.14 A17259.22
A17259.14EA 26.6 EUR
A17259.14 A17259.22
Monossulfureto de tetrametiltiurama ≥97%
Monossulfureto de tetrametiltiurama
Purity: 97% CAS No.: 97-74-5 Molecular Formula: C6H12N2S3 Formula Weight: 208.37 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1775650
Fórmula: C₆H₁₂N₂S₃
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Densidade: 1,37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014870
Número CAS: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III