Tirame ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dissulfureto de tetrametiltiurama
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
B20063.0EEA
288
EUR
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
Tirame ≥97%
Tirame
Purity: 97%
CAS No.: 137-26-8
Molecular Formula: C6H12N2S4
Formula Weight: 240.43
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 152-155°
Boiling Point: 129°/20mm
Beilstein Reference: 1725821
Merck Reference: 14,9371
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008325
Fórmula:
C₆H₁₂N₂S₄ Ponto de ebulição: 129 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 152…155 °C Densidade: 1,300 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008325 Número CAS: 137-26-8 EINECS: 205-286-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9371 |