Print…
Dissulfirame, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dissulfureto de tetraetiltiurama
86720-1KG 86720-250G 86720-50G
SIAL86720-1KGEA 220 EUR
SIAL86720-1KG SIAL86720-250G SIAL86720-50G
Dissulfirame, Sigma-Aldrich®
Dissulfirame
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Ponto de ebulição: 369 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009048
Número CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399