Print…
Dissulfirame ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dissulfureto de tetraetiltiurama
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
B20721.0BEA 127 EUR
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
Dissulfirame ≥97%
Dissulfirame
Purity: 97% CAS No.: 97-77-8 Molecular Formula: C10H20N2S4 Formula Weight: 296.54 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 117°/17mm Merck Reference: 14,3364 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009048
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Ponto de ebulição: 117 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Densidade: 1,300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009048
Número CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3364