Print…
Dissulfirame 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dissulfureto de tetraetiltiurama
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 19.2 EUR
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Dissulfirame 97%
Dissulfirame
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂S₄
Ponto de ebulição: 117 °C (23hPa)
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009048
Número CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)