Print…
Dióxido de selénio ≥99.4% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12358.22 12358.36 12358.A1
12358.22EA 71.1 EUR
12358.22 12358.36 12358.A1
Dióxido de selénio ≥99.4% (baseado nos metais)
Dióxido de selénio
Purity: 99.4% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: O2Se Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder Density: 3.95 Appearance: White to pink Odour: Odourless Melting Point: 340-350° subl. Solubility: Partially soluble in water, methanol, ethanol, acetone. Soluble in concentrated H2SO4 Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
As an oxidizing agent, in manufacturing of other selenium compounds
Fórmula: SeO₂
Ponto de Fusão: 340…350 °C (sublimação)
Densidade: 3,95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003562
Número CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8434