Print…
Ácido sulfamídico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 44.1 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Ácido sulfamídico, Supelco®
Ácido sulfamídico
Fórmula: H₃NO₃S
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM