Ácido sulfamídico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ácido aminossulfúrico, Ácido sulfâmico
MQ100
481505-25G
481505-5G
SIAL481505-25GEA
478
EUR
SIAL481505-25G
SIAL481505-5G
Ácido sulfamídico, Sigma-Aldrich®
Ácido sulfamídico
Fórmula:
H₃NO₃S Peso Molecular: 97.09 g/mol Ponto de ebulição: 247 Ponto de Fusão: 205 Densidade: 2.15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011603 Número CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8 III Merck Index: 13,09006 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...