Print…
Ácido sulfamídico ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
20671.297EA 33.8 EUR
20671.297 20671.468 20671.366
Ácido sulfamídico ≥99%, TECHNICAL
Ácido sulfamídico
Fórmula: H₃NO₃S
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %