Print…
Ácido sulfamídico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14483.0100 8.14483.1000 8.14483.9025
8.14483.0100EA 28.5 EUR
8.14483.0100 8.14483.1000 8.14483.9025
Ácido sulfamídico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido sulfamídico
Fórmula: H₃NO₃S
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure 0.025 hPa (100 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material