Print…
Ácido sulfamídico, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ácido aminossulfúrico, Ácido sulfâmico
MQ300
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
1.00103.0100EA 89.9 EUR
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
Ácido sulfamídico, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Ácido sulfamídico
Fórmula: H₃NO₃S
Peso Molecular: 97.09 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 205
Densidade: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)