Ácido sulfamídico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18836.0E
A18836.22
A18836.36
A18836.0EEA
118
EUR
A18836.0E
A18836.22
A18836.36
Ácido sulfamídico ≥98%
Ácido sulfamídico
Purity: 98+%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H3NO3S
Formula Weight: 97.09
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Fórmula:
H₃NO₃S Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Densidade: 2,12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011603 Número CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 14,8921 |