Ácido sulfamídico ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44510.14
44510.22
44510.36
44510.14EA
40.1
EUR
44510.14
44510.22
44510.36
Ácido sulfamídico ≥99.99% (baseado nos metais)
Ácido sulfamídico
Purity: 99.99%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H2NSO3H
Formula Weight: 97.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.12
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Fórmula:
H₃NO₃S Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Densidade: 2,12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011603 Número CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 14,8921 |