Print…
Ácido sulfamídico 99,3-100,3 Dried ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ácido aminossulfúrico, Ácido sulfâmico
33233.22 33233.36
33233.22EA 45.2 EUR
33233.22 33233.36
Ácido sulfamídico 99,3-100,3 Dried ACS
Ácido sulfamídico
Purity: 99.3-100.3% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H2NSO3H Formula Weight: 97.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.12 pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Fórmula: H₃NO₃S
Peso Molecular: 97.09 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição)
Densidade: 2.12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable