Print…
Ácido sulfamídico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ácido aminossulfúrico, Ácido sulfâmico
222070010 222070025 222072500 222070100
ACRO222070010EA 115 EUR
ACRO222070010 ACRO222070025 ACRO222072500 ACRO222070100
Ácido sulfamídico 99%
Ácido sulfamídico
Fórmula: H₃NO₃S
Peso Molecular: 97.09 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 200…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011603
Número CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 208 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %