Print…
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DAST
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 96 EUR
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Fórmula: C₄H₁₀F₃NS
Ponto de ebulição: 30…32 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,316 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000363
Número CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %